1,2-Dicloroetano 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
sim-Etano dicloro, Etilene dicloruro
Formula:
ClH₂CCH₂Cl Punto di ebollizione: 83,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,25 g/cm³ Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS Number: 107-06-2 UN: 1184 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Free chlorine | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Sulfur (S) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.2 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.2 ppm |