di-Sodio ossalato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Na₂C₂O₄ Punto di fusione: 250…270 °C (dec.) Densità: 2,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS Number: 62-76-0 |
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.01 % |
Titration with KMnO4 | ≥99.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Neutrality | Passes test |