Stampa…
Sodio formiato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 188 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Sodio formiato ACS
Sodio formiato
Formula: HCO₂Na
Peso molecolare: 68,01 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 258…261 °C
Densità: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %