Stampa…
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446930010 446930100
ACRO446930010EA 48.3 EUR
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Formula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Punto di fusione: 280 °C (dec.)
Densità: 0,79 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005047
CAS Number: 76-54-0
Visualizza i codici
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test