Stampa…
Ammonio dicromato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
446921000 446925000
ACRO446921000EA 33 EUR
ACRO446921000 ACRO446925000
Ammonio dicromato ACS
Ammonio dicromato
Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇
Punto di fusione: 170 °C (dec.)
Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010879
CAS Number: 7789-09-5
UN: 1439
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %