Stampa…
Sodio acetato, anidro 99% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446880500 446882500
ACRO446880500EA 52.3 EUR
ACRO446880500 ACRO446882500
Sodio acetato, anidro 99% per HPLC
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %