Stampa…
Potassio acetato 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446820025 446825000
ACRO446820025EA 120 EUR
ACRO446820025 ACRO446825000
Potassio acetato 99+% per biochimica
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 M in water) Clear colorless solution
pH 6.5 to 9.0
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm