Stampa…
Sodio bromuro 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446801000 446805000
ACRO446801000EA 32.9 EUR
ACRO446801000 ACRO446805000
Sodio bromuro 99+% per biochimica
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 755 °C
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003475
CAS Number: 7647-15-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm