2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 82 °C (,8 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01691538 CAS Number: 77790-61-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |