Stampa…
Piperidine-2,4-dione 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
446730010 446730050
ACRO446730010EA 152 EUR
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Formula: C₅H₇NO₂
Peso molecolare: 113,1146 g/mol
Punto di fusione: 99,1…100.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704814
CAS Number: 50607-30-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure