Stampa…
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
446720010 446720050
ACRO446720010EA 84.5 EUR
ACRO446720010 ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,10 g/mol
Punto di fusione: 190,8…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646333
CAS Number: 2164-61-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %