Stampa…
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-ethylpyrazole
446710010 446710050
ACRO446710010EA 151 EUR
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08060982
CAS Number: 1904-24-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %