tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
446590010
446590050
ACRO446590010EA
202
EUR
ACRO446590010
ACRO446590050
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Punto di fusione: 122…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09751872 CAS Number: 154748-49-9 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |