Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: 55…56 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01941317 CAS Number: 6299-85-0 |
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |