Stampa…
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446540010 446540050
ACRO446540010EA 193 EUR
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formula: C₅H₅F₆NO₂
Punto di fusione: 207…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014349
CAS Number: 16063-80-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure