Stampa…
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446510010 446510050
ACRO446510010EA 189 EUR
ACRO446510010 ACRO446510050
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₆FNO₃
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566554
CAS Number: 211108-50-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure