Stampa…
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
446480010 446480050
ACRO446480010EA 129 EUR
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Punto di ebollizione: 88 °C (118 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189478
CAS Number: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure