Ammonio solfato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Punto di fusione: 280 °C Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS Number: 7783-20-2 |
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 5.0 to 6.0 |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |