Stampa…
Benzonitrile per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446910010 446911000
ACRO446910010EA 229 EUR
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitrile per HPLC
Benzonitrile
Formula: C₇H₅N
Punto di ebollizione: 188…191 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001770
CAS Number: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %