Stampa…
Magnesio solfato, anidro 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446890010 446892500
ACRO446890010EA 260 EUR
ACRO446890010 ACRO446892500
Magnesio solfato, anidro 99% per analisi
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Loss on ignition ≤2 % (600°C)