Stampa…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
446670050 446670250
ACRO446670050EA 84.7 EUR
ACRO446670050 ACRO446670250
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 61…63 °C (,1Torr)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00278796
CAS Number: 655-15-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure