Stampa…
Calcio fosfato bibasico, anidro 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcio ortofosfato bibasico
446430500 446432500
ACRO446430500EA 26.8 EUR
ACRO446430500 ACRO446432500
Calcio fosfato bibasico, anidro 98+% per analisi
Calcio fosfato bibasico
Formula: CaHPO₄
Peso molecolare: 136.06 g/mol
Punto di fusione: 370
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010909
CAS Number: 7757-93-9
Merck Index: 13,01697
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %