Sodio clorato 99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
ClNaO₃ Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 248…261 °C Densità: 2,49 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003479 CAS Number: 7775-09-9 UN: 1495 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Bromate (BrO3) | ≤0.015 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |