Calcio fosfato tribasico 96%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446390010
446390050
ACRO446390010EA
65.5
EUR
ACRO446390010
ACRO446390050
Calcio fosfato tribasico 96%, puro
Calcio fosfato tribasico
Formula:
Ca₃(PO₄)₂ Punto di fusione: 1670 °C Densità: 3,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015984 CAS Number: 7758-87-4 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥95 % |