Stampa…
Calcio solfato diidrato 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446380010 446380050
ACRO446380010EA 66.8 EUR
ACRO446380010 ACRO446380050
Calcio solfato diidrato 98+%, extra puro
Calcio solfato diidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149625
CAS Number: 10101-41-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Water 19 to 23 %