Stampa…
Potassio nitrato 99%, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Nitrate of Potash
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 100 EUR
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Potassio nitrato 99%, pure
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Peso molecolare: 101.1 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 334 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %