Calcio acetato monoidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446351000
446355000
ACRO446351000EA
55.9
EUR
ACRO446351000
ACRO446355000
Calcio acetato monoidrato ACS
Calcio acetato monoidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Ca·1H₂O Punto di fusione: 160 °C Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS Number: 5743-26-0 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Alkalinity | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.035 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |