Litio carbonato 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Li₂CO₃ Punto di fusione: 720 °C Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS Number: 554-13-2 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |