Stampa…
Sodio tiocianato 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446290010 446292500
ACRO446290010EA 115 EUR
ACRO446290010 ACRO446292500
Sodio tiocianato 98+% per analisi
Sodio tiocianato
Formula: NaSCN
Punto di fusione: 287 °C
Densità: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011123
CAS Number: 540-72-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)