Stampa…
1-Propanolo, meets analytical specification of Ph.Eur.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
446270010 446270025
ACRO446270010EA 63.9 EUR
ACRO446270010 ACRO446270025
1-Propanolo, meets analytical specification of Ph.Eur.
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0.8 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Boiling point 96 to 98°C (760 mmHg)
GC ≥99.7 %
UV at 310 nm A: ≤0.010
Non-volatile matter ≤0.004 %
Related substances ≤0.3 (Total impurities)
Acidity/alkalinity Passes test
Reducing substances Passes test