Stampa…
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
446260250 446261000
ACRO446260250EA 134 EUR
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Densità: 1,026 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044797
CAS Number: 57597-62-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %