Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
446250010
446252500
ACRO446250010EA
115
EUR
ACRO446250010
ACRO446252500
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra puro
Magnesium bromide hexahydrate
Formula:
Br₂Mg·6H₂O Peso molecolare: 292.2 g/mol Punto di fusione: 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149780 CAS Number: 13446-53-2 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
pH | 6 to 8 (5 % at 20°C) |