Stampa…
Sodio idrogeno carbonato 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodio bicarbonato
446230010 446232500
ACRO446230010EA 107 EUR
ACRO446230010 ACRO446232500
Sodio idrogeno carbonato 99+% per HPLC
Sodio idrogeno carbonato
Formula: NaHCO₃
Peso molecolare: 84,01 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=42b58e808fadff23040cf0cb96f76762ea9d5aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %