Stampa…
5-(Chloromethyl)uracil 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
446190010 446190050
ACRO446190010EA 182 EUR
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chloromethyl)uracil 97%
5-(Chloromethyl)uracil
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00218445
CAS Number: 3590-48-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %