Stampa…
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
446160010 446161000
446160010.EA 831 EUR
446160010. 446161000.
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
Peso molecolare: 116,28 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -156,9 °C
Densità: 0,72 g/cm³
Flash Pt: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009018
CAS Number: 617-86-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %