Pirrolidina 99.5+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetrahydropyrrole
446141000
446148000
446141000.EA
48.9
EUR
446141000.
446148000.
Pirrolidina 99.5+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Pirrolidina
Formula:
C₄H₉N Peso molecolare: 71.12 g/mol Punto di ebollizione: 86…88 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –63 °C Densità: 0.866 g/cm³ Flash Pt: 3 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005249 CAS Number: 123-75-1 UN: 1922 ADR: 3 II Merck Index: 12,08199 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |