Stampa…
Trichloroacetic anhydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
446090250 446091000
ACRO446090250EA 79.1 EUR
ACRO446090250 ACRO446091000
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Formula: C₄Cl₆O₃
Peso molecolare: 308.76 g/mol
Punto di ebollizione: 139…141 °C (60 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1.69 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000793
CAS Number: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8 I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %