Stampa…
2-Iodosobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
446030010 446030050
ACRO446030010EA 44.4 EUR
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Peso molecolare: 264,02 g/mol
Punto di fusione: 200…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002401
CAS Number: 304-91-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %