Stampa…
Ammonio idrogeno solfato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonium bisulphate
445910010 445910025
ACRO445910010EA 65.8 EUR
ACRO445910010 ACRO445910025
Ammonio idrogeno solfato, extra puro
Ammonio idrogeno solfato
Formula: H₅NO₄S
Peso molecolare: 115.11 g/mol
Punto di ebollizione: 350 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 147 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051073
CAS Number: 7803-63-6
UN: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %