Stampa…
Sodio metilato 0.5 M methanol, AcroSeal® ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
445881000 445888000
445881000.EA 81.3 EUR
445881000. 445888000.
Sodio metilato 0.5 M methanol, AcroSeal® ACS
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.8 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test