Bromo 99.5+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
445871000
445875000
ACRO445871000EA
59.3
EUR
ACRO445871000
ACRO445875000
Bromo 99.5+% ACS
Bromo
Formula:
Br₂ Punto di ebollizione: 58,7 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –7,2 °C Densità: 3,111 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS Number: 7726-95-6 UN: 1744 ADR: 8,I |
Appearance | Dark red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Chlorine (Cl) | ≤0.05 % |
Iodine (I) | ≤0.001 % |
Nickel (Ni) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.001 % |