Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
445860050
445860250
ACRO445860050EA
59.9
EUR
ACRO445860050
ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formula:
C₄H₈Br₂O Punto di ebollizione: 92…93 °C (12 mmHg) Densità: 1,845 g/cm³ Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039196 CAS Number: 5414-19-7 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |