Stampa…
Potassio ter-butilato 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio-terz-butossido
445831000 445838000
445831000.EA 204 EUR
445831000. 445838000.
Potassio ter-butilato 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Peso molecolare: 112.21 g/mol
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M