Stampa…
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
445820100 445820500 445822500
ACRO445820100EA 58.4 EUR
ACRO445820100 ACRO445820500 ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo 99% per analisi
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Punto di ebollizione: 59 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,596 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011651
CAS Number: 920-66-1
UN: 3265
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm