Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
445790010 445790025
ACRO445790010EA 113 EUR
ACRO445790010 ACRO445790025
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per analisi
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤50 APHA
Residue after ignition ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Antimony (Sb) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Boron (B) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm