Stampa…
Nitrometano 96% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
445670010 445670025 445671000
ACRO445670010EA 116 EUR
ACRO445670010 ACRO445670025 ACRO445671000
Nitrometano 96% per HPLC
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 101,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
UN: 1261
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA