Carbonio solfuro 99.9% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
445660010
445660025
445661000
ACRO445660010EA
116
EUR
ACRO445660010
ACRO445660025
ACRO445661000
Carbonio solfuro 99.9% per HPLC
Carbonio solfuro
Formula:
CS₂ Punto di ebollizione: 46 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –111 °C Densità: 1,262 g/cm³ Flash Pt: –30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011321 CAS Number: 75-15-0 UN: 1131 ADR: 3,I |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |