Clorobenzene 99.9% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
445650010
445651000
ACRO445650010EA
128
EUR
ACRO445650010
ACRO445651000
Clorobenzene 99.9% per HPLC
Clorobenzene
Formula:
C₆H₅Cl Peso molecolare: 112,56 g/mol Punto di ebollizione: 131 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,1075 g/cm³ Flash Pt: 23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS Number: 108-90-7 UN: 1134 ADR: 3,III |
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 360 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |