Stampa…
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Diclorobenzolo
445640010 445641000
ACRO445640010EA 102 EUR
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Peso molecolare: 147 g/mol
Punto di ebollizione: 180.5
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1.3 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g