Stampa…
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
445540010 445540050
ACRO445540010EA 297 EUR
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₅BO₄
Punto di ebollizione: 79 °C (,1Torr)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788736
CAS Number: 642066-70-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure